Acide benzo-1,3-dioxole-5-acétique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (1,3-Benzodioxol-5-yl)acetic acid
A11229.06 A11229.14 A11229.22
A11229.06EA 64.4 EUR InStock
A11229.06 A11229.14 A11229.22
Acide benzo-1,3-dioxole-5-acétique ≥98%
Acide benzo-1,3-dioxole-5-acétique
Purity: 98% CAS No.: 2861-28-1 Molecular Formula: C9H8O4 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 127-130° Beilstein Reference: 177739
Formule: C₉H₈O₄
MW: 180,16 g/mol
Point de fusion: 127…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014576
Numéro CAS: 2861-28-1
EINECS: 220-679-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité