Acide benzo-1,3-dioxole-5-acétique
Synonyms: (1,3-Benzodioxol-5-yl)acetic acid
018839-5G 018839-25G
FLUO018839-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018839-5G FLUO018839-25G
Acide benzo-1,3-dioxole-5-acétique
Acide benzo-1,3-dioxole-5-acétique
Formule: C₉H₈O₄
MW: 180,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014576
Numéro CAS: 2861-28-1
EINECS: 220-679-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité