5-Formyl-2-furanylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Formylfuran-5-boronic acid, (5-formylfuran-2-yl)boronic acid, 5-formylfuran-2-boronic acid, (5-Formylfuran-2-yl)boronic acid, 5-Formyl-2-furanboronic acid
F0611-1G F0611-5G
TCIAF0611-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAF0611-1G TCIAF0611-5G
5-Formyl-2-furanylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
5-Formyl-2-furanylboronic acid
Formule: C₅H₅BO₄
MW: 139,90 g/mol
Point de fusion: 151°C
Numéro MDL: MFCD01114696
Numéro CAS: 27329-70-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eaeb3a5716778a9e76d7e9317e7e02664ac66b67&vid=eaeb3a5716778a9e76d7e9317e7e02664ac66b67&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 95.0 to 115.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité