5-Formyl-2-furanylboronic acid
Synonyms: 2-Formylfuran-5-boronic acid, (5-formylfuran-2-yl)boronic acid, 5-formylfuran-2-boronic acid, (5-Formylfuran-2-yl)boronic acid, 5-Formyl-2-furanboronic acid
011036-5G 011036-1G
FLUO011036-5GEA 0 EUR InStock
FLUO011036-5G FLUO011036-1G
5-Formyl-2-furanylboronic acid
5-Formyl-2-furanylboronic acid
Formule: C₅H₅BO₄
MW: 139,90 g/mol
Numéro MDL: MFCD01114696
Numéro CAS: 27329-70-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité