Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19752.03EA 135 EUR InStock
L19752.03 L19752.06
Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate ≥97%
Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate
Formule: C₁₂H₂₈BF₄P
MW: 290,13 g/mol
Point de fusion: 266…267 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039975
Numéro CAS: 131274-22-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité