Quinuclidine chlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Azabicyclo[2.2.2]octane hydrochloride
Q0050-5G Q0050-1G
TCIAQ0050-5GEA 556 EUR InStock
TCIAQ0050-5G TCIAQ0050-1G
Quinuclidine chlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Quinuclidine chlorhydrate
Formule: C₇H₁₄ClN
MW: 147,650 g/mol
Point de fusion: 365°C
Numéro MDL: MFCD00012727
Numéro CAS: 39896-06-5
EINECS: 254-682-1
Merck Index: 14,08081
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d90eb0d487ed2a74780c20f1e7f2f205d0be8887&vid=d90eb0d487ed2a74780c20f1e7f2f205d0be8887&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité