(±)-3-Aminoquinuclidine dichlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA1236-25GEA 367 EUR InStock
TCIAA1236-25G TCIAA1236-5G
(±)-3-Aminoquinuclidine dichlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(±)-3-Aminoquinuclidine dichlorhydrate
Formule: C₇H₁₆Cl₂N₂
MW: 199,1213 g/mol
Numéro MDL: MFCD00137395
Numéro CAS: 6530-09-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/99/28929099.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité