(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19679.03 L19679.MD
L19679.03EA 305 EUR InStock
L19679.03 L19679.MD
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine 97%
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine
Purity: 97% CAS No.: 31886-58-5 Molecular Formula: C14H19FeN Formula Weight: 257.16 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5890 Boiling Point: 120-121°/0.7mm Optical Rotation: +13° (c=1 in ethanol, 5H) MDL No.: MFCD00066273
Formule: C₁₄H₁₉FeN
MW: 257,16 g/mol
Point d'ébullition: 120…121 °C (0.7 mmHg)
Densité: 1.222
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066273
Numéro CAS: 31886-58-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité