(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2528-1G D2528-200MG
TCIAD2528-1GEA 201 EUR InStock
TCIAD2528-1G TCIAD2528-200MG
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine ≥98.0% (par GC)
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine
Formule: C₁₄H₁₉FeN
Point d'ébullition: 93°C
Numéro MDL: MFCD00066273
Numéro CAS: 31886-58-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69127a98c9d04a237114ce9fb84cc81b2854537e&vid=69127a98c9d04a237114ce9fb84cc81b2854537e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité