(S)-(-)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19680.MDEA 98 EUR InStock
L19680.MD L19680.03
(S)-(-)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine 98%
(S)-(-)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine
Formule: C₁₄H₁₉FeN
MW: 257,16 g/mol
Point d'ébullition: 120…121 °C (0,7 mmHg)
Densité: 1,222
Point d'éclair: 95 °C (203 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066272
Numéro CAS: 31886-57-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité