(S)-(-)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2529-1G D2529-200MG
TCIAD2529-1GEA 182 EUR InStock
TCIAD2529-1G TCIAD2529-200MG
(S)-(-)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine ≥97.0% (par GC)
(S)-(-)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine
Formule: C₁₄H₁₉FeN
MW: 257,16 g/mol
Point d'éclair: 95°C
Numéro MDL: MFCD00066272
Numéro CAS: 31886-57-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=305a095b983e250693a236573faf949fd3586ae0&vid=305a095b983e250693a236573faf949fd3586ae0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber to Dark purple clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité