Ferrocenemethanol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
348030010 348030050 348035000
ACRO348030010EA 113 EUR InStock
ACRO348030010 ACRO348030050 ACRO348035000
Ferrocenemethanol 97%
Ferrocenemethanol
Formule: C₁₁H₁₂FeO
Point de fusion: 77…82 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00040878
Numéro CAS: 1273-86-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to golden to orange Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 82 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité