Ferrocenemethanol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAH0464-1GEA 77 EUR InStock
TCIAH0464-1G TCIAH0464-5G
Ferrocenemethanol ≥95.0% (par GC)
Ferrocenemethanol
Formule: C₁₁H₁₂FeO
MW: 216,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040878
Numéro CAS: 1273-86-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/81/28970481.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 75.0 to 80.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité