Progesterone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
225650050 225650250 225651000
ACRO225650050EA 39.9 EUR InStock
ACRO225650050 ACRO225650250 ACRO225651000
Progesterone 98%
Progesterone
Formule: C₂₁H₃₀O₂
Point de fusion: 126…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003658
Numéro CAS: 57-83-0
EINECS: 200-350-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 131 °C
Loss on drying ≤0.5 % (500 mg, 105 °C, 2 hrs)
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +186° to +194° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol) (on dried substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité