Progesterone
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOICRS0400EA 335 EUR InStock
PROOICRS0400
Progesterone
Progesterone
Formule: C₂₁H₃₀O₂
Numéro MDL: MFCD00003658
Numéro CAS: 57-83-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité