Progesterone
Fournisseur: Serva
33530.02 33530.03
SERA33530.02EA 0 EUR InStock
SERA33530.02 SERA33530.03
Progesterone
Progesterone
Formule: C₂₁H₃₀O₂
Numéro MDL: MFCD00003658
Numéro CAS: 57-83-0
EINECS: 200-350-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité