Progesterone ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
P0478-25G P0478-5G
TCIAP0478-25GEA 141 EUR InStock
TCIAP0478-25G TCIAP0478-5G
Progesterone ≥98.0% (par HPLC)
Progesterone
Formule: C₂₁H₃₀O₂
Numéro MDL: MFCD00003658
Numéro CAS: 57-83-0
EINECS: 200-350-6
Merck Index: 14,07773
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=183ed419dac374fea8f1860fc77e15ce6914784d&vid=183ed419dac374fea8f1860fc77e15ce6914784d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (UV-vis method) 97.0 to 103.0 %
Melting point 128.0 to 133.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +179.0 to +185.0 deg (C=2, Dioxane)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité