17α-Hydroxyprogesterone
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14241000EA 80 EUR InStock
EHERC14241000
17α-Hydroxyprogesterone
17α-Hydroxyprogesterone
Formule: C₂₁H₃₀O₃
MW: 330,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003659
Numéro CAS: 68-96-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité