17α-Hydroxyprogesterone ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 17α-Hydroxy-4-pregnene-3,20-dione
H1250-25G H1250-5G
TCIAH1250-25GEA 193 EUR InStock
TCIAH1250-25G TCIAH1250-5G
17α-Hydroxyprogesterone ≥98.0% (par HPLC)
17α-Hydroxyprogesterone
Formule: C₂₁H₃₀O₃
MW: 330,46 g/mol
Point de fusion: 220 °C
Numéro MDL: MFCD00003659
Numéro CAS: 68-96-2
EINECS: 200-699-4
Merck Index: 14,04839
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c5659f094d8ee2da96dd8bcb30d9cf99657ed75&vid=8c5659f094d8ee2da96dd8bcb30d9cf99657ed75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 217.0 to 221.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +85.0 to +95.0 deg (C=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité