trans-4-Isopropyl-β-nitrostyrene ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A10952.06EA 122 EUR InStock
A10952.06
trans-4-Isopropyl-β-nitrostyrene ≥97%
trans-4-Isopropyl-β-nitrostyrene
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,23 g/mol
Point de fusion: 35…38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085100
Numéro CAS: 42139-37-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité