8-Anilinonaphtalène-1-sulfonate de magnésium hydraté ≥95%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
10419-1G 10419-25G
10419-1GEA 35 EUR InStock
10419-1G 10419-25G
8-Anilinonaphtalène-1-sulfonate de magnésium hydraté ≥95%, Sigma-Aldrich®
Magnesium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate hydrate
ANSA (8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid) is a hydrophobic polarity sensitive fluorescent dye useful as a site probe to detect conformational changes in cell and micelle membranes and molecules such as proteins. ANSA is also used as a fluorescent probe for the estimation of the critical micelle concentration (CMC) of surfactants.
Formule: C₃₂H₂₄MgN₂O₆S₂·xH₂O
Numéro MDL: MFCD00065353
Numéro CAS: 18108-68-4
EINECS: 242-004-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (colour) Faint green to green
Appearance (form) Powder
Titration (NT) HClO₄ 0.1 m ≥95.0%
Purity (TLC area %) ≥95.0 %
Solubility (colour) Green to very dark green and brown to very dark brown
Solubility (turbidity) Clear to very hazy
Solubility (method) 50 mg/ml water, hot
Water 5.0 - 8.0%
Carbon content 58.50% (theory)
Hydrogen content 4.30% (theory)
Nitrogen content 4.26% (theory)
Infrared spectrum Conforms to structure
Emission maximum 465 - 475 nm
Remarks on luminescence Exc.:388 nm 0.1 M tris; 0.2 mkcl; ph 9.0; BSA
Recommended retest period 36 months
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité