8-Anilinonaphtalène-1-sulfonate de magnésium hydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) sonde fluorescente hydrophobe
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA5353-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAA5353-1G
8-Anilinonaphtalène-1-sulfonate de magnésium hydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) sonde fluorescente hydrophobe
8-Anilinonaphtalène-1-sulfonate de magnésium hydraté
Formule: C₃₂H₂₄MgN₂O₆S₂·xH₂O
MW: 620,98 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00065353
Numéro CAS: 18108-68-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/02/28932102.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 10.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité