L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Phosphonate de diphényle 75,0 HPLC_ASSAY_METHOD (contains ca. 5% Phenol)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Diphenoxyphosphine oxide, NSC 43786, Diphenyl phosphonate
D0907-25G D0907-500G D0907-100G
TCIAD0907-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAD0907-25G TCIAD0907-500G TCIAD0907-100G
Phosphonate de diphényle 75,0 HPLC_ASSAY_METHOD (contains ca. 5% Phenol)
Phosphonate de diphényle
Formule: C₁₂H₁₁O₃P
MW: 234.19 g/mol
Point d'ébullition: 148°C
Point de fusion: 12°C
Point d'éclair: 186°C
Numéro MDL: MFCD00044497
Numéro CAS: 4712-55-4
EINECS: 225-202-8
ONU: 1760
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f48535dff456396074a2370dd67837203e6614a&vid=0f48535dff456396074a2370dd67837203e6614a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (HPLC) min. 75.0 area%
Phenol 3.0 and le 6.0 w/w%
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon verre pour solides 25 g TCIAD0907-25G
- 100 g TCIAD0907-100G
Flacon verre pour solides 500 g TCIAD0907-500G
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité