Trihydrogénodioxalate de potassium dihydraté 99%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
352111000 352110010 352115000
ACRO352111000EA 29 EUR InStock
ACRO352111000 ACRO352110010 ACRO352115000
Trihydrogénodioxalate de potassium dihydraté 99%, très pur
Trihydrogénodioxalate de potassium dihydraté
Formule: C₄H₃KO₈·2H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150443
Numéro CAS: 6100-20-5
EINECS: 204-874-6
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 12 % to 16 % (1 g, 105°C)
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité