Trihydrogénodioxalate de potassium dihydraté ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A14933.0BEA 125 EUR InStock
A14933.0B A14933.0I A14933.30
Trihydrogénodioxalate de potassium dihydraté ≥98%
Trihydrogénodioxalate de potassium dihydraté
Formule: C₄H₃KO₈·2H₂O
MW: 254,19 g/mol (218,16 anhy)
Numéro MDL: MFCD00150443
Numéro CAS: 6100-20-5
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,7689
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité