4-Nitrophenyl trifluoroacetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT0681-5GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0681-5G TCIAT0681-25G
4-Nitrophenyl trifluoroacetate ≥98.0% (par GC)
4-Nitrophenyl trifluoroacetate
Formule: C₈H₄F₃NO₄
MW: 235,1200 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Numéro MDL: MFCD00007324
Numéro CAS: 658-78-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/48/47/28994847.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité