3-Bromo-4-fluorophenylacetic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B2976.0005 B2976-25G B2976-5G
TCIAB2976.0005EA 0 EUR InStock
TCIAB2976.0005 TCIAB2976-25G TCIAB2976-5G
3-Bromo-4-fluorophenylacetic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3-Bromo-4-fluorophenylacetic acid
Formule: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD04038373
Numéro CAS: 194019-11-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11549661883db3793979c907a60495e5b23933a0&vid=11549661883db3793979c907a60495e5b23933a0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité