4-Mercaptophenylacetic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27658.06 H27658.03
H27658.06EA 267 EUR InStock
H27658.06 H27658.03
4-Mercaptophenylacetic acid ≥97%
4-Mercaptophenylacetic acid
Purity: 97% CAS No.: 39161-84-7 Molecular Formula: C8H8O2S Formula Weight: 168.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 105-110° MDL No.: MFCD00797617
Formule: C₈H₈O₂S
MW: 168,21 g/mol
Point de fusion: 105…110 °C
Numéro MDL: MFCD00797617
Numéro CAS: 39161-84-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité