4-Bromocrotonate d'éthyle tech. 80%, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (E)-Ethyl 4-bromobut-2-enoate, Ethyl trans-4-bromo-2-butenoate
A10371.09 A10371.18 A10371.30
A10371.09EA 52.7 EUR InStock
A10371.09 A10371.18 A10371.30
4-Bromocrotonate d'éthyle tech. 80%, grade Technique
4-Bromocrotonate d'éthyle
Purity: 80% CAS No.: 37746-78-4 Molecular Formula: BrCH2CH=CHCO2CH2CH3 Formula Weight: 193.05 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 97°(206°F) Refractive Index: 1.4930 Boiling Point: 94-95°/12mm Beilstein Reference: 1721388 UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00000247
Formule: C₆H₉BrO₂
MW: 193,05 g/mol
Point d'ébullition: 94…95 °C (12 mmHg)
Densité: 1.402
Point d'éclair: 97 °C (206 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000247
Numéro CAS: 37746-78-4
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité