4-Bromocrotonate de méthyle ≥80.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methyl 4-bromobut-2-enoate
M1689-25G M1689-5G
TCIAM1689-25GEA 78.1 EUR InStock
TCIAM1689-25G TCIAM1689-5G
4-Bromocrotonate de méthyle ≥80.0% (par GC)
4-Bromocrotonate de méthyle
Formule: C₅H₇BrO₂
MW: 179,01 g/mol
Point d'ébullition: 75°C
Point d'éclair: 92°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000246
Numéro CAS: 1117-71-1
EINECS: 214-251-0
ONU: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9629b5a6eb7b7e25ad80e8f11e21ce2802c93c3d&vid=9629b5a6eb7b7e25ad80e8f11e21ce2802c93c3d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité