3-Aminocrotonate d'éthyle 98.5%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Ethyl 3-aminobut-2-enoate
118031000 118035000
ACRO118031000EA 41 EUR InStock
ACRO118031000 ACRO118035000
3-Aminocrotonate d'éthyle 98.5%
3-Aminocrotonate d'éthyle
Formule: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,16 g/mol
Point de fusion: 33…35 °C
Densité: 1.022 g/cm³
Point d'éclair: 97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008073
Numéro CAS: 7318-00-5
EINECS: 230-782-0
ONU: 3263
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %
Titration with HClO4 ≥98.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter in water ≤0.005 %
Iodine consuming subst. Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité