3-Aminocrotonate de méthyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO156790050EA 26 EUR InStock
ACRO156790050 ACRO156795000 ACRO156791000
3-Aminocrotonate de méthyle 97%
3-Aminocrotonate de méthyle
Formule: C₅H₉NO₂
MW: 115,13 g/mol
Point de fusion: 81…83 °C
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008072
Numéro CAS: 14205-39-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Ammonia (NH3) ≤0.003 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité