(3-Acetamidophenyl)boronic acid pinacol ester
Synonyms: N-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)acetamide, 3-Acetamidophenylboronic acid Pinacol ester, 3-Acetamidophenylboronic acid, pinacol estet, 2-(3-Acetamidophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3'-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)acetanilide
010822-5G 010822-1G
FLUO010822-5GEA 0 EUR InStock
FLUO010822-5G FLUO010822-1G
(3-Acetamidophenyl)boronic acid pinacol ester
(3-Acetamidophenyl)boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₂₀BNO₃
MW: 261,1245 g/mol
Numéro MDL: MFCD03789261
Numéro CAS: 480424-93-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité