(4-Acetamidophenyl)boronic acid pinacol ester
Synonyms: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)acetanilide, 4-Acetylaminophenylboronic acid pinacol ester, N-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)acetamide
010823-5G 010823-1G
FLUO010823-5GEA 0 EUR InStock
FLUO010823-5G FLUO010823-1G
(4-Acetamidophenyl)boronic acid pinacol ester
(4-Acetamidophenyl)boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₂₀BNO₃
MW: 261,125 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093722
Numéro CAS: 214360-60-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité