(3-Acetamidophenyl)boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
A2453-1G A2453-5G
TCIAA2453-1GEA 62.7 EUR InStock
TCIAA2453-1G TCIAA2453-5G
(3-Acetamidophenyl)boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
(3-Acetamidophenyl)boronic acid
Formule: C₈H₁₀BNO₃
MW: 178,98 g/mol
Point de fusion: 140°C
Numéro MDL: MFCD00236013
Numéro CAS: 78887-39-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=172925ed7ba3619345f682302df860442ab25f01&vid=172925ed7ba3619345f682302df860442ab25f01&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité