(4-Acetamidophenyl)boronic acid 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Acetamidophenylboronic acid, 4-Acetamidobenzeneboronic acid, 4-Acetylaminophenylboronic acid
H52987.03 H52987.06
H52987.03EA 124 EUR InStock
H52987.03 H52987.06
(4-Acetamidophenyl)boronic acid 96%
(4-Acetamidophenyl)boronic acid
Purity: 96% CAS No.: 101251-09-6 Molecular Formula: C8H10BNO3 Formula Weight: 178.98 Melting Point: 215-220° MDL No.: MFCD02179451
Formule: C₈H₁₀BNO₃
MW: 178,98 g/mol
Point de fusion: 215…220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179451
Numéro CAS: 101251-09-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité