Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromoanthranilate d'éthyle

Synonyms: Ethyl 2-amino-5-bromobenzoate

038708-1G 038708-5G
FLUO038708-1GEA 0 EUR InStock
FLUO038708-1G FLUO038708-5G
5-Bromoanthranilate d'éthyle
5-Bromoanthranilate d'éthyle


Formule: C₉H₁₀BrNO₂
MW: 244,0900 g/mol
Numéro MDL: MFCD03428545
Numéro CAS: 63243-76-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité