5-Bromoanthranilate de méthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB1988-5GEA 38.5 EUR InStock
TCIAB1988-5G TCIAB1988-25G
5-Bromoanthranilate de méthyle ≥99.0% (par GC)
5-Bromoanthranilate de méthyle
Formule: C₈H₈BrNO₂
MW: 230,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00144761
Numéro CAS: 52727-57-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/48/28933748.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 70.0 to 73.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité