4-(4-Chlorophénoxy)aniline
Synonyms: 4-Amino-4'-chlorodiphenyl ether
009744-10G 009744-50G
FLUO009744-10GEA 0 EUR InStock
FLUO009744-10G FLUO009744-50G
4-(4-Chlorophénoxy)aniline
4-(4-Chlorophenoxy)aniline
Formule: C₁₂H₁₀ClNO
MW: 219,67 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043925
Numéro CAS: 101-79-1
EINECS: 202-976-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité