4-Acetamidobenzenesulphonyl azide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L15916.06 L15916.14
L15916.06EA 38.1 EUR InStock
L15916.06 L15916.14
4-Acetamidobenzenesulphonyl azide ≥97%
4-Acetamidobenzenesulphonyl azide
Purity: 97% CAS No.: 2158-14-7 Molecular Formula: C8H8N4O3S Formula Weight: 240.24 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: 107-111° Beilstein Reference: 2219568 MDL No.: MFCD00029626
Formule: C₈H₈N₄O₃S
Point de fusion: 107…111 °C
Numéro MDL: MFCD00029626
Numéro CAS: 2158-14-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité