4-Acetamidobenzenesulphonyl azide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
A1786-25G A1786-5G A1786-100G
TCIAA1786-25GEA 86.9 EUR InStock
TCIAA1786-25G TCIAA1786-5G TCIAA1786-100G
4-Acetamidobenzenesulphonyl azide ≥98.0% (par HPLC)
4-Acetamidobenzenesulphonyl azide
Formule: C₈H₈N₄O₃S
MW: 240,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00029626
Numéro CAS: 2158-14-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f2a2fc0540dc4e562bb67f6d700c9e222d87a32&vid=4f2a2fc0540dc4e562bb67f6d700c9e222d87a32&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité