4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-((Trifluoromethyl)thio)benzaldehyde
T2405-25G T2405-5G
TCIAT2405-25GEA 481 EUR InStock
TCIAT2405-25G TCIAT2405-5G
4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde ≥90.0% (par GC)
4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde
Formule: C₈H₅F₃OS
MW: 206,19 g/mol
Point d'ébullition: 85°C
Numéro MDL: MFCD00129191
Numéro CAS: 4021-50-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57197bfaa8db4a3d1b1faa0984fbfce50bfc30fb&vid=57197bfaa8db4a3d1b1faa0984fbfce50bfc30fb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité