4-(3-(Trifluorométhyl)phénoxy)aniline
011240-1G 011240-5G
FLUO011240-1GEA 0 EUR InStock
FLUO011240-1G FLUO011240-5G
4-(3-(Trifluorométhyl)phénoxy)aniline
4-(3-(Trifluorométhyl)phénoxy)aniline
Formule: C₁₃H₁₀F₃NO
Numéro CAS: 41605-31-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité