5-Iodoanthranilate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-iodobenzoic acid methyll ester, Methyl 2-amino-5-iodobenzoate, Methyl 5-Iodoanthranilate, Methyl 2-Amino-5-iodobenzoate, 5-Iodoanthranilic acid methyll ester
I0516-25G I0516-5G
TCIAI0516-25GEA 185 EUR InStock
TCIAI0516-25G TCIAI0516-5G
5-Iodoanthranilate de méthyle ≥98.0% (par GC)
5-Iodoanthranilate de méthyle
Formule: C₈H₈INO₂
MW: 277,0591 g/mol
Numéro MDL: MFCD00798574
Numéro CAS: 77317-55-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38d82ef012e8392dc285d70679c2793d3d49be9c&vid=38d82ef012e8392dc285d70679c2793d3d49be9c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité