4-Nitrostyrene ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Stabilization: stabilisé avec 4-tert-Butylpyrocatéchol
TCIAN0503-5GEA 220 EUR InStock
TCIAN0503-5G TCIAN0503-1G
4-Nitrostyrene ≥98.0% (par GC) stabilisé
4-Nitrostyrene
Formule: C₈H₇NO₂
MW: 149,15 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00041254
Numéro CAS: 100-13-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/96/63/28989663.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité