trans-3-Methoxy-β-nitrostyrene
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Methoxy-β-nitrostyrene1-Methoxy-3-(2-nitrovinyl)benzene
MAYBS12156DAEA 0 EUR InStock
MAYBS12156DA MAYBS12156.50 MAYBS12156EA
trans-3-Methoxy-β-nitrostyrene
trans-3-Methoxy-β-nitrostyrene
Formule: C₉H₉NO₃
MW: 179,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00024822
Numéro CAS: 3179-09-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité