4-Methoxy-β-nitrostyrene ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12745.22EA 971 EUR InStock
A12745.22 A12745.14 A12745.06
4-Methoxy-β-nitrostyrene ≥98%
4-Methoxy-β-nitrostyrene
Formule: C₉H₉NO₃
MW: 179,173 g/mol
Point de fusion: 86…88 °C
Numéro MDL: MFCD00024826
Numéro CAS: 3179-10-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité