β,3-Dinitrostyrene ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L12304.03EA 106 EUR InStock
L12304.03 L12304.06
β,3-Dinitrostyrene ≥98%
β,3-Dinitrostyrene
Formule: C₈H₆N₂O₄
MW: 194,15 g/mol
Point de fusion: 125…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052063
Numéro CAS: 882-26-8
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité