(3-Bromo-4-méthoxyphényl)acétonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile
B1455-25G B1455-5G
TCIAB1455-25GEA 197 EUR InStock
TCIAB1455-25G TCIAB1455-5G
(3-Bromo-4-méthoxyphényl)acétonitrile ≥98.0% (par GC)
(3-Bromo-4-méthoxyphényl)acétonitrile
Formule: C₉H₈BrNO
MW: 226,08 g/mol
Point d'ébullition: 178°C
Numéro MDL: MFCD00016391
Numéro CAS: 772-59-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6113e03d3300497d88c27d4898ea76e86c68d033&vid=6113e03d3300497d88c27d4898ea76e86c68d033&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 57.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité