(2-Bromo-4,5-diméthoxyphényl)acétonitrile
Synonyms: 2-(2-Bromo-4,5-dimethoxyphenyl)acetonitrile
018271-1G 018271-5G
FLUO018271-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018271-1G FLUO018271-5G
(2-Bromo-4,5-diméthoxyphényl)acétonitrile
(2-Bromo-4,5-diméthoxyphényl)acétonitrile
Formule: C₁₀H₁₀BrNO₂
MW: 256,1000 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016385
Numéro CAS: 51655-39-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité